(3-Bromopropil)benceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
A14050.0EEA
594
EUR
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
(3-Bromopropil)benceno ≥98%
(3-Bromopropil)benceno
Purity: 98%
CAS No.: 637-59-2
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 2205527
MDL No.: MFCD00000257
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) Pto. Ebullición: 219…220 °C Densidad: 1,308 Pto. de inflamación: 101 °C (213 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000257 Núm. CAS: 637-59-2 EINECS: 211-294-7 |