Bencilo bromuro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
105871000 105875000 105870010
ACRO105871000EA 67.7 EUR
ACRO105871000 ACRO105875000 ACRO105870010
Bencilo bromuro 98%
Bencilo bromuro
Formula: (C₆H₅)CH₂Br
Pto. Ebullición: 199 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,43 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000172
Núm. CAS: 100-39-0
EINECS: 202-847-3
UN: 1737
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 13,01130
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %