Bencilo bromuro ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromuro de bencilo, α-Bromotolueno
A13535.18
A13535.0B
A13535.30
A13535.18EA
26.7
EUR
A13535.18
A13535.0B
A13535.30
Bencilo bromuro ≥99%
Bencilo bromuro
Purity: 99%
CAS No.: 100-39-0
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.438
Refractive Index: 1.5750
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -4°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 385801
Merck Reference: 14,1128
UN No.: 1737
MDL No.: MFCD00000172
Formula:
(C₆H₅)CH₂Br MW: 171.04 g/mol Pto. Ebullición: 198…199 °C Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1.438 Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000172 Núm. CAS: 100-39-0 EINECS: 202-847-3 UN: 1737 ADR: 6.1 II Índice Merck: 13,01130 |