2,6-Dibromotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11832.03
A11832.06
A11832.03EA
44.2
EUR
A11832.03
A11832.06
2,6-Dibromotolueno ≥98%
2,6-Dibromotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 69321-60-4
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Refractive Index: 1.6060
Melting Point: 2-6°
Boiling Point: 112-113°/7mm
Beilstein Reference: 3235502
MDL No.: MFCD00013524
Formula:
C₇H₆Br₂ Pto. Ebullición: 112…113 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 2…6 °C Densidad: 1,812 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013524 Núm. CAS: 69321-60-4 |