3,5-Dibromotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1,3-Dibromo-5-methylbenzene
A13756.22
A13756.06
A13756.14
A13756.22EA
676
EUR
A13756.22
A13756.06
A13756.14
3,5-Dibromotolueno ≥98%
3,5-Dibromotolueno
Purity: 98+%
CAS No.: 1611-92-3
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formula:
C₇H₆Br₂ MW: 249,93 g/mol Pto. Ebullición: 246 °C Pto. de fusión: 37…41 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013528 Núm. CAS: 1611-92-3 |