2,5-Dibromotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
263480050 263480250
ACRO263480050EA 40.6 EUR
ACRO263480050 ACRO263480250
2,5-Dibromotolueno 98%
2,5-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 135…136 °C (35 mmHg)
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1,81 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00000090
Núm. CAS: 615-59-8
EINECS: 210-437-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6000 to 1.6040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %