2,5-Dibromotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dibromo-2-methylbenzene
A19418.06 A19418.14
A19418.06EA 32.6 EUR
A19418.06 A19418.14
2,5-Dibromotolueno ≥98%
2,5-Dibromotolueno
Purity: 98% CAS No.: 615-59-8 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6020 Odour: Aromatic Melting Point: 5-6° Boiling Point: 106-108°/10mm Beilstein Reference: 1859123 MDL No.: MFCD00000090
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 106…108 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 5…6 °C
Densidad: 1,813
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000090
Núm. CAS: 615-59-8
EINECS: 210-437-0