5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dibromobenzyl bromide, 1,3-Dibromo-5-(bromomethyl)benzene, alpha,3,5-Tribromotoluene
A12726.03
A12726.06
A12726.14
A12726.03EA
58.4
EUR
A12726.03
A12726.06
A12726.14
5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno ≥99%
5-(Bromometil)-1,3-dibromobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 56908-88-4
Molecular Formula: C7H5Br3
Formula Weight: 328.84
Melting Point: 93-95°
Beilstein Reference: 3237827
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00052415
Formula:
C₇H₅Br₃ MW: 328,83 g/mol Pto. Ebullición: 173 °C (19 mmHg) Pto. de fusión: 93…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052415 Núm. CAS: 56908-88-4 UN: 1759 ADR: 8,III |