α-2-Dibromotolueno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobencilo bromuro
181790250 181791000
ACRO181790250EA 117 EUR
ACRO181790250 ACRO181791000
α-2-Dibromotolueno 98%
α-2-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 129 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000173
Núm. CAS: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %