α-2-Dibromotolueno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobencilo bromuro
A11285.09 A11285.18 A11285.30
A11285.09EA 57 EUR
A11285.09 A11285.18 A11285.30
α-2-Dibromotolueno ≥98%
α-2-Dibromotolueno
Purity: 98% CAS No.: 3433-80-5 Molecular Formula: C7H6Br2 Formula Weight: 249.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 127-129°/19mm Beilstein Reference: 971015 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000173
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 127…129 °C (19 mmHg)
Pto. de fusión: 29…32 °C
Densidad: 1,881 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000173
Núm. CAS: 3433-80-5
EINECS: 222-334-8
UN: 1759
ADR: 8,II