7-Metil-3-metilenocta-1,6-dieno 90% tech. estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
128080050 128085000 128080025
ACRO128080050EA 25.9 EUR
ACRO128080050 ACRO128085000 ACRO128080025
7-Metil-3-metilenocta-1,6-dieno 90% tech. estabilizado
7-Metil-3-metilenocta-1,6-dieno
Formula: C₁₀H₁₆
Pto. Ebullición: 165 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,795 g/cm³
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008908
Núm. CAS: 123-35-3
EINECS: 204-622-5
UN: 2319
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Density (20/4°C) 0.789 to 0.800 g/ml
GC ≥88 %
Stabilizer ≤0.15 % alpha-Tocopherol