Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
168230010 168232500
ACRO168230010EA 165 EUR
ACRO168230010 ACRO168232500
Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico 98%
Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Pto. Ebullición: 116…118 °C (1,5 mmHg)
Densidad: 1,303 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064200
Núm. CAS: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Specific optical rotation -71° to -74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH)
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %