1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: CYCLAM
269330010 269330050 269330250
ACRO269330010EA 76.3 EUR
ACRO269330010 ACRO269330050 ACRO269330250
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano 98%
1,4,8,11-Tetraazaciclotetradecano
Formula: C₁₀H₂₄N₄
MW: 200.33 g/mol
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005105
Núm. CAS: 295-37-4
EINECS: 206-039-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %