1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (Kryptofix® 11 aza) 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Kryptofix® 11 aza
294322500 294320010 294320500
ACRO294322500EA 182 EUR
ACRO294322500 ACRO294320010 ACRO294320500
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (Kryptofix® 11 aza) 97%
1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (Kryptofix® 11 aza)
Formula: C₈H₂₀N₄
MW: 172.27 g/mol
Pto. de fusión: 108…113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00066281
Núm. CAS: 294-90-6
EINECS: 425-450-9
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
GC ≥96.0 %