Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
312220010 312222500 312220050
ACRO312220010EA 174 EUR
ACRO312220010 ACRO312222500 ACRO312220050
Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico 99%
Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
Pto. Ebullición: 116…118 °C (1,5 mmHg)
Pto. de fusión: 46…49 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004184
Núm. CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +71° to +74° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3OH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %