Ácido isobutilborónico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359950010 359950050 359950250
ACRO359950010EA 33.3 EUR
ACRO359950010 ACRO359950050 ACRO359950250
Ácido isobutilborónico 98%
Ácido isobutilborónico
Formula: C₄H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00134156
Núm. CAS: 84110-40-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %