Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
366430010 366430050
ACRO366430010EA 54.5 EUR
ACRO366430010 ACRO366430050
Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₃H₁₆BNO₂
MW: 229,09 g/mol
Pto. de fusión: 94…99 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03093897
Núm. CAS: 171364-82-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to orange to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 99 °C
GC ≥96.0 %