Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
367510010 367510050
ACRO367510010EA 141 EUR
ACRO367510010 ACRO367510050
Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster 97%
Ácido 4-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₆BNO₂
Pto. de fusión: 153…155 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01319051
Núm. CAS: 181219-01-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %