Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
367600010 367600050
ACRO367600010EA 64 EUR
ACRO367600010 ACRO367600050
Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster 97%
Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₆BNO₂
Pto. de fusión: 103…108 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03084758
Núm. CAS: 329214-79-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 108 °C
GC ≥96.0 %