Ácido 2-metil-2-pentenoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A16587.09
A16587.18
A16587.30
A16587.09EA
33.2
EUR
A16587.09
A16587.18
A16587.30
Ácido 2-metil-2-pentenoico ≥99%
Ácido 2-metil-2-pentenoico
Purity: 99%
CAS No.: 3142-72-1
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 107°(225°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 120°/20mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002655
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 120 °C (20 mmHg) Densidad: 0,978 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002655 Núm. CAS: 3142-72-1 EINECS: 221-552-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...