Ácido 4-metil-2-pentenoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
B22639.09 B22639.18
B22639.09EA 38.7 EUR
B22639.09 B22639.18
Ácido 4-metil-2-pentenoico ≥98%
Ácido 4-metil-2-pentenoico
Purity: 98+% CAS No.: 10321-71-8 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4485 Odour: Unpleasant Boiling Point: 212° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00043804
Formula: C₆H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 212 °C
Densidad: 0,959
Pto. de inflamación: >100 °C (212 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043804
Núm. CAS: 10321-71-8
EINECS: 233-706-4
UN: 3265
ADR: 8,III