Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
B22968.77 B22968.88 B22968.ME
B22968.77EA 35.8 EUR
B22968.77 B22968.88 B22968.ME
Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico ≥99%
Ácido (R)-(+)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico
Purity: 99% CAS No.: 20445-31-2 Molecular Formula: C10H9F3O3 Formula Weight: 234.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4730 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 105-107°/1mm Beilstein Reference: 2215440 Merck Reference: 14,6280 Optical Rotation: +72° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00004184
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Pto. Ebullición: 105…107 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 1,344
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00004184
Núm. CAS: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
Índice Merck: 14,6280