Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
B23117.88 B23117.ME
B23117.88EA 375 EUR
B23117.88 B23117.ME
Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico ≥99%
Ácido (S)-(-)-α-metoxi-α-(trifluorometil)fenilacetico
Purity: 99% CAS No.: 17257-71-5 Molecular Formula: C10H9F3O3 Formula Weight: 234.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-45° Boiling Point: 105-107°/1mm Beilstein Reference: 3591561 Merck Reference: 14,6280 Optical Rotation: -72° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00064200
Formula: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234,17 g/mol
Pto. Ebullición: 105…107 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 43…45 °C
Densidad: 1,344
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00064200
Núm. CAS: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1
Índice Merck: 14,6280