1-Benciloxi-4-bromobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
B24923.03
B24923.06
B24923.14
B24923.03EA
22.9
EUR
B24923.03
B24923.06
B24923.14
1-Benciloxi-4-bromobenceno ≥97%
1-Benciloxi-4-bromobenceno
Purity: 97%
CAS No.: 6793-92-6
Molecular Formula: C13H11BrO
Formula Weight: 263.14
Melting Point: 61-63°
Boiling Point: 166-167°/3mm
MDL No.: MFCD00028016
Formula:
C₁₃H₁₁BrO MW: 263,13 g/mol Pto. Ebullición: 166…167 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 61…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00028016 Núm. CAS: 6793-92-6 |