Ácido 2-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
H27179.03
H27179.06
H27179.03EA
108
EUR
H27179.03
H27179.06
Ácido 2-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster 95%
Ácido 2-fluoro-4-piridinborónico, pinacol éster
Purity: 95%
CAS No.: 458532-86-0
Molecular Formula: C11H15BFNO2
Formula Weight: 223.06
Melting Point: 48-52°
MDL No.: MFCD06798253
Formula:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Pto. de fusión: 48…52 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798253 Núm. CAS: 458532-86-0 |