Ácido 6-metoxi-2-piridinborónico, pinacol éster ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H27263.14
H27263.06
H27263.14EA
900
EUR
H27263.14
H27263.06
Ácido 6-metoxi-2-piridinborónico, pinacol éster ≥97%
Ácido 6-metoxi-2-piridinborónico, pinacol éster
Purity: 97%
CAS No.: 1034297-69-2
Molecular Formula: C12H18BNO3
Formula Weight: 235.09
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06798266
Formula:
C₁₂H₁₈BNO₃ Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06798266 Núm. CAS: 1034297-69-2 |