Ácido 3-ciano-4-piridinborónico, pinacol éster 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Cyanopyridine-4-boronic acid, pinacol ester
H27814.MD
H27814.03
H27814.MDEA
177
EUR
H27814.MD
H27814.03
Ácido 3-ciano-4-piridinborónico, pinacol éster 95%
Ácido 3-ciano-4-piridinborónico, pinacol éster
Purity: 95%
CAS No.: 878194-92-4
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 97-99°
MDL No.: MFCD09037481
Formula:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09037481 Núm. CAS: 878194-92-4 |