Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27859.14
H27859.03
H27859.06
H27859.14EA
315
EUR
H27859.14
H27859.03
H27859.06
Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético ≥97%
Ácido (2-bromo-4-metoxifenil)acético
Purity: 97%
CAS No.: 66916-99-2
Molecular Formula: C9H9BrO3
Formula Weight: 245.07
Melting Point: 127-131°
MDL No.: MFCD02664700
Formula:
C₉H₉BrO₃ Pto. de fusión: 127…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02664700 Núm. CAS: 66916-99-2 |