Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
H28208.06
H28208.03
H28208.06EA
207
EUR
H28208.06
H28208.03
Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster ≥97%
Ácido 4-cianofenilborónico, pinacol éster
Purity: 97%
CAS No.: 171364-82-2
Molecular Formula: C13H16BNO2
Formula Weight: 229.08
MDL No.: MFCD03093897
Formula:
C₁₃H₁₆BNO₂ MW: 229,09 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03093897 Núm. CAS: 171364-82-2 |