Ácido 3-(4-metoxifenil)propilborónico, pinacol éster ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-(4-Methoxyphenyl)-1-propylboronic acid pinacol ester
H28557.06
H28557.MD
H28557.03
H28557.06EA
480
EUR
H28557.06
H28557.MD
H28557.03
Ácido 3-(4-metoxifenil)propilborónico, pinacol éster ≥97%
Ácido 3-(4-metoxifenil)propilborónico, pinacol éster
Purity: 97%
Molecular Formula: C16H25BO3
Formula Weight: 276.19
MDL No.: MFCD09953503
Formula:
C₁₆H₂₅BO₃ MW: 276.18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953503 Núm. CAS: 1073371-72-8 |