Ácido 3-fenilpropilborónico, pinacol éster ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-phenylpropyl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Phenyl-1-propylboronic acid pinacol ester
H28985.06
H28985.03
H28985.06EA
315
EUR
H28985.06
H28985.03
Ácido 3-fenilpropilborónico, pinacol éster ≥97%
Ácido 3-fenilpropilborónico, pinacol éster
Purity: 97%
CAS No.: 329685-40-7
Molecular Formula: C15H23BO2
Formula Weight: 246.16
MDL No.: MFCD09953505
Formula:
C₁₅H₂₃BO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09953505 Núm. CAS: 329685-40-7 |