Ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H32173.03
H32173.06
H32173.03EA
67.2
EUR
H32173.03
H32173.06
Ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico ≥97%
Ácido 2,2-difluoro-4-pentenoico
Purity: 97%
CAS No.: 55039-89-9
Molecular Formula: C5H6F2O2
Formula Weight: 136.10
Boiling Point: 56-58°/3mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD09800642
Formula:
C₅H₆F₂O₂ Pto. Ebullición: 56…58 °C (3 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800642 Núm. CAS: 55039-89-9 UN: 3265 ADR: 8,II |