Ácido 2-hidroxi-5-piridinborónico, pinacol éster ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol, 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
H51673.MD
H51673.03
H51673.MDEA
27.2
EUR
H51673.MD
H51673.03
Ácido 2-hidroxi-5-piridinborónico, pinacol éster ≥97%
Ácido 2-hidroxi-5-piridinborónico, pinacol éster
Purity: 97%
CAS No.: 1054483-78-1
Molecular Formula: C11H16BNO3
Formula Weight: 221.06
MDL No.: MFCD06795671
Formula:
C₁₁H₁₆BNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06795671 Núm. CAS: 1054483-78-1 |