Ácido 4-nitrofenilborónico, pinacol éster ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
H52848.03
H52848.06
H52848.03EA
35.8
EUR
H52848.03
H52848.06
Ácido 4-nitrofenilborónico, pinacol éster ≥98%
Ácido 4-nitrofenilborónico, pinacol éster
Purity: 98%
CAS No.: 171364-83-3
Molecular Formula: C12H16BNO4
Formula Weight: 249.08
Melting Point: 108-109°
MDL No.: MFCD02179437
Formula:
C₁₂H₁₆BNO₄ Pto. de fusión: 108…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179437 Núm. CAS: 171364-83-3 |