Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi(3,5-dimetoxifenil)borano
H52965.03
H52965.06
H52965.03EA
66.5
EUR
H52965.03
H52965.06
Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico ≥98%
Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico
Purity: 98%
CAS No.: 192182-54-0
Molecular Formula: C8H11BO4
Formula Weight: 181.98
Melting Point: 205-207°
MDL No.: MFCD03095127
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181.98 g/mol Pto. de fusión: 205…207 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095127 Núm. CAS: 192182-54-0 |