Ácido 2-fenoxifenilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H53264.03
H53264.06
H53264.03EA
41.1
EUR
H53264.03
H53264.06
Ácido 2-fenoxifenilborónico ≥98%
Ácido 2-fenoxifenilborónico
Purity: 98%
CAS No.: 108238-09-1
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 116°
MDL No.: MFCD01001592
Formula:
C₁₂H₁₁BO₃ Pto. de fusión: 116 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01001592 Núm. CAS: 108238-09-1 |