(5-cloro-1-pentinil)trimetilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
|
H53393.06
H53393.14
H53393.06EA
57
EUR
H53393.06
H53393.14
(5-cloro-1-pentinil)trimetilsilano ≥97%
(5-cloro-1-pentinil)trimetilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 77113-48-5
Molecular Formula: C8H15ClSi
Formula Weight: 174.75
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4560
Boiling Point: 75-77°/21mm
MDL No.: MFCD00671353
Formula:
C₈H₁₅ClSi MW: 174,75 g/mol Pto. Ebullición: 75…77 °C (21 mmHg) Densidad: 0,977 Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671353 Núm. CAS: 77113-48-5 |