11-Cloro-1-undeceno ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
H53449.AA
H53449.AC
H53449.AAEA
72.7
EUR
H53449.AA
H53449.AC
11-Cloro-1-undeceno ≥97%
11-Cloro-1-undeceno
Purity: 97%
CAS No.: 872-17-3
Molecular Formula: C11H21Cl
Formula Weight: 188.74
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 108-109°/6mm
MDL No.: MFCD00671354
Formula:
C₁₁H₂₁Cl MW: 188,74 g/mol Pto. Ebullición: 108…109 °C (6 mmHg) Densidad: 0,995 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671354 Núm. CAS: 872-17-3 |