(5-cloro-1-pentinil)trietilsilano ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H53515.06
H53515.14
H53515.06EA
59.6
EUR
H53515.06
H53515.14
(5-cloro-1-pentinil)trietilsilano ≥97%
(5-cloro-1-pentinil)trietilsilano
Purity: 97%
CAS No.: 174125-30-5
Molecular Formula: C11H21ClSi
Formula Weight: 216.83
MDL No.: MFCD00671352
Formula:
C₁₁H₂₁ClSi Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00671352 Núm. CAS: 174125-30-5 |