3-Penten-2-ona tech. 85%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13031.03
L13031.06
L13031.03EA
42.2
EUR
L13031.03
L13031.06
3-Penten-2-ona tech. 85%, grado técnico
3-Penten-2-ona
Purity: 85%
CAS No.: 625-33-2
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4355
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 119-121°
Beilstein Reference: 1633505
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00009290
Formula:
C₅H₈O Pto. Ebullición: 119…121 °C Densidad: 0,862 Pto. de inflamación: 21 °C (69 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009290 Núm. CAS: 625-33-2 EINECS: 210-888-3 UN: 1992 ADR: 3,II |