1-Bromo-2-etilbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B23449.06
B23449.14
B23449.22
B23449.06EA
40.4
EUR
B23449.06
B23449.14
B23449.22
1-Bromo-2-etilbenceno ≥98%
1-Bromo-2-etilbenceno
Purity: 98%
CAS No.: 1973-22-4
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5485
Melting Point: -68°
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1929735
MDL No.: MFCD00000077
Formula:
C₈H₉Br Pto. Ebullición: 199…200 °C Pto. de fusión: –68 °C Densidad: 1,338 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000077 Núm. CAS: 1973-22-4 EINECS: 217-823-8 UN: 3082 ADR: 9,III |