1-Benciloxi-4-yodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L16092.06
L16092.14
L16092.06EA
94.4
EUR
L16092.06
L16092.14
1-Benciloxi-4-yodobenceno ≥98%
1-Benciloxi-4-yodobenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 19578-68-8
Molecular Formula: C13H11IO
Formula Weight: 310.14
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 140°/1mm
MDL No.: MFCD00079704
Formula:
C₁₃H₁₁IO Pto. Ebullición: 140 °C (1 mmHg) Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079704 Núm. CAS: 19578-68-8 |