1-Benciloxi-3-yodobenceno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1-(Benzyloxy)-3-iodobenzene
L17442.03
L17442.06
L17442.03EA
13.8
EUR
L17442.03
L17442.06
1-Benciloxi-3-yodobenceno ≥99%
1-Benciloxi-3-yodobenceno
Purity: 99%
CAS No.: 107623-21-2
Molecular Formula: C13H11IO
Formula Weight: 310.14
Melting Point: 50-51°
Beilstein Reference: 3270112
Formula:
C₁₃H₁₁IO MW: 310.13 Pto. de fusión: 50…51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318100 Núm. CAS: 107623-21-2 |