Ácido 4-bromofenilborónico, neopentil glicol éster ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L17455.03
L17455.06
L17455.03EA
30.1
EUR
L17455.03
L17455.06
Ácido 4-bromofenilborónico, neopentil glicol éster ≥98%
Ácido 4-bromofenilborónico, neopentil glicol éster
Purity: 98+%
CAS No.: 183677-71-6
Molecular Formula: C11H14BBrO2
Formula Weight: 268.95
Melting Point: 109-111°
MDL No.: MFCD01318105
Formula:
C₁₁H₁₄BBrO₂ Pto. de fusión: 109…111 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318105 Núm. CAS: 183677-71-6 |