Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
L19153.03 L19153.06
L19153.03EA 76.9 EUR
L19153.03 L19153.06
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético ≥97%
Ácido (2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)acético
Purity: 97% CAS No.: 22893-39-6 Molecular Formula: C9H6ClF3O2 Formula Weight: 238.59 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 2053702
Formula: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238.59 g/mol
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631471
Núm. CAS: 22893-39-6