Ácido 2-feniletilborónico, pinacol éster ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L19530.03
L19530.MD
L19530.03EA
101
EUR
L19530.03
L19530.MD
Ácido 2-feniletilborónico, pinacol éster ≥99%
Ácido 2-feniletilborónico, pinacol éster
Purity: 99%
CAS No.: 165904-22-3
Molecular Formula: C14H21BO2
Formula Weight: 232.13
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 70-80°
Beilstein Reference: 8258927
MDL No.: MFCD03788721
Formula:
C₁₄H₂₁BO₂ Pto. Ebullición: 70…80 °C Pto. de fusión: 31…33 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788721 Núm. CAS: 165904-22-3 |