Ácido 4-metilfenilborónico, neopentil glicol éster ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-Methylphenylboronic acid neopentyl ester, 5,5-Dimethyl-2-(p-tolyl)-1,3,2-dioxaborinane, 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
L19563.03
L19563.06
L19563.03EA
35.5
EUR
L19563.03
L19563.06
Ácido 4-metilfenilborónico, neopentil glicol éster ≥99%
Ácido 4-metilfenilborónico, neopentil glicol éster
Purity: 99%
CAS No.: 380481-66-3
Molecular Formula: C12H17BO2
Formula Weight: 204.08
Melting Point: 93-95°
MDL No.: MFCD03788728
Formula:
C₁₂H₁₇BO₂ MW: 204,08 g/mol Pto. de fusión: 93…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03788728 Núm. CAS: 380481-66-3 |