Ácido (5-fluoro-2-metoxifenil)acético
Proveedor: Apollo Scientific
PC7723-1G PC7723-5G PC7723-10G
APOSPC7723-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7723-1G APOSPC7723-5G APOSPC7723-10G
Ácido (5-fluoro-2-metoxifenil)acético
Ácido (5-fluoro-2-metoxifenil)acético
Formula: C₉H₉FO₃
Número MDL: MFCD00671771
Núm. CAS: 383134-85-8