2-Bromotolueno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
107470250 107471000
ACRO107470250EA 36.5 EUR
ACRO107470250 ACRO107471000
2-Bromotolueno 99%
2-Bromotolueno
Formula: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Pto. Ebullición: 181,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,42 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000068
Núm. CAS: 95-46-5
EINECS: 202-421-7
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01424
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5550 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %