2,6-Dimetiloct-7-en-2-ol, líquido
Proveedor: MP Biomedicals
0215090680 0215090625
ICNA0215090680EA 188 EUR
ICNA0215090680 ICNA0215090625
2,6-Dimetiloct-7-en-2-ol, líquido
2,6-Dimetiloct-7-en-2-ol
Formula: C₁₀H₂₀O
Núm. CAS: 18479-58-8
EINECS: 242-362-4